Få mere at vide
Scandium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
1582.11 DKK - 4970.22 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 13465-59-3 |
|---|---|
| Molekylær formel | Br3Sc |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.67 |
| MDL nummer | MFCD00016324 |
| InChI nøgle | APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis |
| PubChem CID | 83495 |
| IUPAC navn | scandium(3+) tribromide |
| SMIL | [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15477465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.03 |
1g |
1582.11 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15487465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.06 |
5g |
4970.22 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Kemiske identifikatorer
| 13465-59-3 | |
| 284.67 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| 83495 | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Br3Sc | |
| MFCD00016324 | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| scandium(3+) tribromide |
Tekniske data
| Scandium(III) bromide | |
| 13465-59-3 | |
| Br3Sc | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] | |
| 284.67 | |
| 284.67 | |
| Ampule |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016324 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| scandium(3+) tribromide | |
| 83495 | |
| 99.99% | |
| Hygroscopic |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 236-699-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.