Få mere at vide
SC75741, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100785
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. 16446717
Brand: Medchem Express HY104965mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SC75741 is a broad and efficient NF-κB inhibitor with an IC50 of 200 nM for p65. SC75741 blocks influenza viruses (IV) replication. SC75741 impairs DNA binding of the NF-κB subunit p65, resulting in reduced expression of cytokines, chemokines, and pro-apoptotic factors. SC75741 subsequently inhibits caspase activation and blocks caspase-mediated nuclear export of viral ribonucleoproteins.
SC75741 is a broad and efficient NF-κB inhibitor with an IC50 of 200 nM for p65. SC75741 blocks influenza viruses (IV) replication. SC75741 impairs DNA binding of the NF-κB subunit p65, resulting in reduced expression of cytokines, chemokines, and pro-apoptotic factors. SC75741 subsequently inhibits caspase activation and blocks caspase-mediated nuclear export of viral ribonucleoproteins.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SC75741
CAS 913822-46-5
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H23N7O2S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NC(C=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C3)=C3N1)C4=CSC(C(CC5)CCN5C6=NC=NC7=C6SC=C7)=N4
Molekylvægt (g/mol) 565.67
Formel vægt 565.67
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.