missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SC75741, MedChemExpress

Artikelnummer. 16446717
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16446717

Brand: Medchem Express HY104965mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SC75741 is a broad and efficient NF-κB inhibitor with an IC50 of 200 nM for p65. SC75741 blocks influenza viruses (IV) replication. SC75741 impairs DNA binding of the NF-κB subunit p65, resulting in reduced expression of cytokines, chemokines, and pro-apoptotic factors. SC75741 subsequently inhibits caspase activation and blocks caspase-mediated nuclear export of viral ribonucleoproteins.

SC75741 is a broad and efficient NF-κB inhibitor with an IC50 of 200 nM for p65. SC75741 blocks influenza viruses (IV) replication. SC75741 impairs DNA binding of the NF-κB subunit p65, resulting in reduced expression of cytokines, chemokines, and pro-apoptotic factors. SC75741 subsequently inhibits caspase activation and blocks caspase-mediated nuclear export of viral ribonucleoproteins.

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale SC75741
CAS 913822-46-5
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H23N7O2S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NC(C=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C3)=C3N1)C4=CSC(C(CC5)CCN5C6=NC=NC7=C6SC=C7)=N4
Molekylvægt (g/mol) 565.67
Formel vægt 565.67
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado