Få mere at vide
SC57666, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483169
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483169 1 mg -
16442388 5 mg -
16440189 10 mg 10mg
16430706 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483169 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00129
MedChemExpress SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SC57666
CAS 158959-32-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17FO2S
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (316.07 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)CCC2)C=C1)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 316.39
Formel vægt 316.39
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation