missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SC144 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476836
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476836 100 mg 100mg
16462767 50 mg -
16456688 10 mg -
16429247 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476836 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15614A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SC144 hydrochloride is a first-in-class, orally active gp130 (IL6-beta) inhibitor.

SC144 hydrochloride binds gp130, induces gp130 phosphorylation (S782) and deglycosylation, abrogates Stat3 phosphorylation and nuclear translocation, and further inhibits the expression of downstream target genes. SC144 hydrochloride shows potent inhibition of gp130 ligand-triggered signaling. SC144 hydrochloride induces apoptosis in human ovarian cancer cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SC144 hydrochloride
CAS 917497-70-2
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12ClFN6O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (27.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(C1=NC=CN=C1)NNC2=NC3=C(N4C2=CC=C4)C=CC(F)=C3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 358.76
Formel vægt 358.76
Procent renhed 98.89%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.