missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SC-560, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498158
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498158 10 mg
16433766 25 mg
16430618 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY59105

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.

SC-560 is a potent and selective COX-1 inhibitor with an IC50 of 9 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SC-560
CAS 188817-13-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12ClF3N2O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (283.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=C1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 352.74
Formel vægt 352.74
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.