Få mere at vide
SBI-0206965, MedChemExpress
Beskrivelse
SBI-0206965 is a potent, selective and cell permeable autophagy kinase ULK1 inhibitor with IC50s of 108 nM for ULK1 kinase and 711 nM for the highly related kinase ULK2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SBI-0206965 |
| CAS | 1884220-36-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21BrN4O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.37 mM) |
| SMIL | CNC(C1=CC=CC=C1OC2=NC(NC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=NC=C2Br)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.32 |
| Formel vægt | 489.32 |
| Vis mere |