Få mere at vide
SBC-115076, MedChemExpress
Beskrivelse
SBC-115076 is a potent proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor. PCSK9 is a proprotein convertase, which plays a crucial role in LDL receptor metabolism.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SBC-115076 |
| CAS | 489415-96-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H33N3O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.53 mM) |
| SMIL | O=C1N(CCCN2CCOCC2)C(C3=CC=NC=C3)C(C(C4=CC=C(OCC5=CC=CC=C5)C(C)=C4)=O)=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.61 |
| Formel vægt | 527.61 |
| Vis mere |