missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SB756050, MedChemExpress

Artikelnummer. 16424766
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16424766 100 mg
16413688 10 mg
16410077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16424766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102016

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.

SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB756050
CAS 447410-57-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28N2O8S2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (299.65 mM)
SMIL O=S(N1CCN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC1)(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 500.59
Formel vægt 500.59
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.