Få mere at vide
SB225002, MedChemExpress
Description
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | SB225002 |
| CAS | 182498-32-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H10BrN3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.14 |
| Formel vægt | 352.14 |
| Show More |