Få mere at vide
SB-743921 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
SB-743921 hydrochloride is a potent inhibitor of the mitotic kinesin KSP (Eg5), with a Ki of 0.1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB-743921 hydrochloride |
| CAS | 940929-33-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H34Cl2N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (18.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | ClC1=CC2=C(C(C(CC3=CC=CC=C3)=C([C@@H](C(C)C)N(C(C4=CC=C(C=C4)C)=O)CCCN)O2)=O)C=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 553.52 |
| Formel vægt | 553.52 |
| Vis mere |