missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SB-705498, MedChemExpress

Artikelnummer. 16450437
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16450437 50 mg 50mg
16435056 100 mg -
16426787 5 mg -
16404088 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16450437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10633

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SB-705498 is a potent, selective and orally bioavailable transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor antagonist with a pIC50 of 7.1.

SB-705498 is a potent, selective and orally bioavailable transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor antagonist with a pIC50 of 7.1.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB-705498
CAS 501951-42-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16BrF3N4O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (232.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=CC=CC=C1NC(N[C@@H]2CCN(C3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 429.23
Formel vægt 429.23
Procent renhed 98.33%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.