Få mere at vide
SB-674042, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484248 10 mg
16406977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10898
MedChemExpress SB-674042 is a potent and selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kd = 3.76 nM); exhibits 100-fold selectivity for OX1 over OX2 receptors.
SB-674042 is a potent and selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kd = 3.76 nM)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB-674042
CAS 483313-22-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H21FN4O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (55.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=C(C2=C(C(N3[C@H](CC4=NN=C(C5=CC=CC=C5)O4)CCC3)=O)N=C(C)S2)C=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 448.51
Formel vægt 448.51
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation