Få mere at vide
SB-649868, MedChemExpress
Beskrivelse
SB-649868 is a potent and selective orally active orexin (OX) 1 and OX2 receptor antagonist (pKi =9.4 and 9.5 at the OX1 and OX2 receptor, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB-649868 |
| CAS | 380899-24-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H24FN3O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GSK649868 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (209.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)SC(C)=N1)N3CCCC[C@H]3CNC(C4=C(C=CO5)C5=CC=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.55 |
| Vis mere |