missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SB-616234-A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480238
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480238 5 mg
16437778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19477

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.

SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB-616234-A
CAS 908601-49-0
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H36ClN5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1CCC2=C1C=C(N3C[C@@H](C)N[C@@H](C)C3)C(OC)=C2)C4=CC=C(C5=CC=C(C6=NOC(C)=N6)C=C5C)C=C4.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 574.11
Formel vægt 574.11
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.