Få mere at vide
SB-408124, MedChemExpress
Beskrivelse
SB-408124 is a non-peptide OX1 receptor antagonist with Kis of 57 nM and 27 nM in whole cell and membrane, respectively. SB-408124 exhibits 50-fold selectivity over OX2 receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB-408124 |
| CAS | 288150-92-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18F2N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (140.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C)=NC2=C(C=C(C=C21)F)F)NC3=CC=C(C=C3)N(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.37 |
| Formel vægt | 356.37 |
| Vis mere |