missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SB-408124 Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480648
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480648 5 mg 5mg
16408218 10 mg -
16407956 100 mg -
16404117 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76612

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SB-408124 Hydrochloride is a selective non-peptide orexin receptor 1 (OX1) receptor antagonist with Kis of 57 nM and 27 nM in whole cell and membrane, respectively. SB-408124 Hydrochloride exhibits 50-fold selectivity over OX2 receptor.

SB-408124 Hydrochloride is a selective non-peptide orexin receptor 1 (OX1) receptor antagonist with Kis of 57 nM and 27 nM in whole cell and membrane, respectively. SB-408124 Hydrochloride exhibits 50-fold selectivity over OX2 receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB-408124 Hydrochloride
CAS 1431697-90-3
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19ClF2N4O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C=C1)N(C)C)NC2=CC(C)=NC(C2=CC(F)=C3)=C3F.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 392.83
Formel vægt 392.83
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.