Få mere at vide
SB-399885 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453798
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16453798 10 mg -
16450177 50 mg 50mg
16442866 25 mg -
16406527 5 mg -
16404856 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16453798 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103099
MedChemExpress SB-399885 hydrochloride is a 5-HT6 receptor antagonist.
SB-399885 hydrochloride is a 5-HT6 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB-399885 hydrochloride
CAS 402713-81-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22Cl3N3O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (13.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=S(C1=CC=C(OC)C(N2CCNCC2)=C1)(NC3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3OC)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 482.81
Formel vægt 482.81
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation