missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SB-366791, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471277
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471277 50 mg
16457767 5 mg
16453286 25 mg
16435786 100 mg
16405048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12245

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.

SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB-366791
CAS 472981-92-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14ClNO2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (347.54 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC(OC)=C1)/C=C/C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 287.74
Formel vægt 287.74
Procent renhed 98.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.