Få mere at vide
SB 258719, MedChemExpress
Beskrivelse
SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 258719 |
| CAS | 195199-95-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H30N2O2S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (738.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC(C)=C1)(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.51 |
| Formel vægt | 338.51 |
| Vis mere |