Få mere at vide
SB 242235, MedChemExpress
Beskrivelse
SB-242235 is a potent and selective p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of 1.0 μM in primary human chondrocytes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 242235 |
| CAS | 193746-75-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20FN5O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 48 mg/mL (135.83 mM) |
| SMIL | COC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCNCC4)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.39 |
| Formel vægt | 353.39 |
| Vis mere |