Få mere at vide
SB 202190, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Hæmmer p38 kinase aktivitet in vivo gennem konkurrence med ATP
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60950.MC
Mængde | 100 mg |
---|
Beskrivelse
Hæmmer p38 kinase aktivitet gennem konkurrence med ATP
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
152121-30-7 | |
C20H14FN3O, C20H14FN3O | |
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole |
Tekniske data
100 mg | |
-30°C to -10°C | |
152121-30-7 | |
331.35g/mol | |
240°C to 243°C | |
Signal Transduction Reagent | |
NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N | |
4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
≥99% |
Yellow | |
Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP | |
C20H14FN3O, C20H14FN3O | |
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole | |
Soluble in DMSO at 30mg/ml | |
Crystalline Solid | |
FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1 | |
331.35 |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
T31L021 | Analysecertifikat | 07/08/2025 | J60950.MB,J60950.MC,J60950.MF |
S24L017 | Analysecertifikat | 25/06/2025 | J60950.MB,J60950.MC,J60950.MF |
P06L039 | Analysecertifikat | 10/03/2025 | J60950.MB,J60950.MC,J60950.MF |
P06L040 | Analysecertifikat | 10/03/2025 | J60950.MB,J60950.MC,J60950.MF |
U01J046 | Analysecertifikat | 09/08/2023 | J60950.MB,J60950.MC,J60950.MF |