Få mere at vide
SB 202190, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463629
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463629 25 mg -
15483629 50 mg -
15473629 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60950.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1393.00 DKK
    1154.65 DKK / 25mg
    Spare 238.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hæmmer p38-kinaseaktivitet in vivo gennem konkurrence med ATP | CAS: 152121-30-7 | C20H14FN3O, C20H14FN3O | 331,35 g/mol
Hæmmer p38 kinase aktivitet gennem konkurrence med ATP
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152121-30-7
Molekylær formel C20H14FN3O
Synonym 4-(4-fluorphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Tekniske data
Mængde 25 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Hæmmer p38 kinase aktivitet in vivo gennem konkurrence med ATP
Formel vægt 331,35 g/mol
Smeltepunkt 240 °C til 243 °C
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 30 mg/ml
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Krystallinsk fast stof
Assay ≥99 %