Tekniske data
Type | Patron, afionisering |
---|---|
Fødevandstemperatur (metrisk) | 35 °C |
Inkluderer | Sæt med rørforbindelse |
Indløbsforbindelse (engelsk) | 0,75 tommer |
Artikelnummer | Brand | Flowhastighed | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Flowhastighed | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11770216
|
Sartorius
615DI014 |
600 | Rustfrit stål |
5960.68 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
arium™ 615DI patroner er designet til at producere stærkt deioniseret vand. DI-patronerne indeholder yderst effektive ionbytterharpikser til at fjerne kationer og anioner fra vandet ved at udskifte H+ og OH– . Det ensartede og kompakte blandede leje sikrer en pålidelig afsaltning og en optimal udnyttelse af harpiksmaterialet, hvilket reducerer ledningsevnen med op til 0,1 S/μcm.
- Kompakt design, nem at installere
- Pålidelig procedure, udskift blot harpiksen, når dens kapacitet er opbrugt
- Ledningsevne typisk< 0,1 μS/cm
- Høj effektivitet
Tekniske data
Patron, afionisering | |
35 °C | |
Sæt med rørforbindelse | |
0,75 tommer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius arium™ 615DI afioniseringspatroner