Få mere at vide
Sartorius arium™ 615DI afioniseringspatroner
Artikelnummer. 11770216 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
600
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Flowhastighed Materiale
11770216 600 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 11770216 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 615DI014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6310.00 DKK
    6082.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 227.82 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
arium™ 615DI patroner er designet til at producere stærkt deioniseret vand. DI-patronerne indeholder yderst effektive ionbytterharpikser til at fjerne kationer og anioner fra vandet ved at udskifte H+ og OH– . Det ensartede og kompakte blandede leje sikrer en pålidelig afsaltning og en optimal udnyttelse af harpiksmaterialet, hvilket reducerer ledningsevnen med op til 0,1 S/μcm.
  • Kompakt design, nem at installere
  • Pålidelig procedure, udskift blot harpiksen, når dens kapacitet er opbrugt
  • Ledningsevne typisk< 0,1 μS/cm
  • Høj effektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Patron, afionisering
Fødevandstemperatur (metrisk) 35 °C
Flowhastighed 600
Inkluderer Sæt med rørforbindelse
Indløbsforbindelse (engelsk) 0,75 tommer
Materiale Rustfrit stål
Volumen (metrisk) Skyl 20 L
Højde (metrisk) 60 cm
Diameter (metrisk) 23.7 cm