Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til Biosart™ 100 membranfiltrering
Biosart™ 100 Membrane Filtration er designet specifikt til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker.
79.25 DKK - 1460.00 DKK
Tekniske data
Engangs | Genanvendelig |
---|---|
Til brug med (udstyr) | Sartorius Biosart 100 |
Sterilitet | Ikke steril |
Artikelnummer | Brand | Type | Materiale | Til brug med (applikation) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Materiale | Til brug med (applikation) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
11765545
|
Sartorius
16417 |
Adapter | ABS copolymer | For nem overførsel af membranen til agar |
79.25 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11392120
|
Sartorius
16414 |
Adapter | Silikone | Passer Biosart 100 Monitor på 16840 eller 16841 base |
106.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
10730403
|
Sartorius
16835 |
Adapter | Rustfrit stål | Passer Biosart 100 skærme på Combisart manifolder 16844, 16842 og 16843 |
1460.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Description
Tilbehørsbeskrivelser
Adapter, ABS copolymer - 14-555-780- Biosart 100 membranløfter
- For nem overførsel af membranen til agar
- Biosart 100 adapter
- Passer Biosart 100 Monitor på 50 mm understøtninger
- Biosart 100 adapter
- 50 mm rustfrit stål fritte og silikone pakning
- Passer Biosart 100 Monitor på 16840 eller 16841 base
- Biosart 100 Adapter til at rumme forskellige tragttyper
- Passer Biosart 100 skærme på Combisart™ manifolder 16844, 16842 og 16843
- Erstatningsprop til 16385
- 16385 tilpasser sig Biosart 100 skærme tændt Combisart manifold
Tekniske data
Genanvendelig | |
Sartorius Biosart 100 | |
Ikke steril |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Tilbehør til Biosart™ 100 membranfiltrering