Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til Biosart™ 100 membranfiltrering
Artikelnummer. 11765545 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Adapter
Materiale:
ABS copolymer
Rustfrit stål
Silikone
Til brug med (applikation):
For nem overførsel af membranen til agar
Passer Biosart 100 Monitor på 16840 eller 16841 base
Passer Biosart 100 skærme på Combisart manifolder 16844, 16842 og 16843
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Materiale Til brug med (applikation) unitSize
11765545 Adapter ABS copolymer For nem overførsel af membranen til agar Hver
11392120 Adapter Silikone Passer Biosart 100 Monitor på 16840 eller 16841 base Hver
10730403 Adapter Rustfrit stål Passer Biosart 100 skærme på Combisart manifolder 16844, 16842 og 16843 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11765545 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16417
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biosart™ 100 Membrane Filtration er designet specifikt til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker.
Tilbehørsbeskrivelser
Adapter, ABS copolymer - 14-555-780
  • Biosart 100 membranløfter
  • For nem overførsel af membranen til agar
Adapter, polypropylen - 14-555-779
  • Biosart 100 adapter
  • Passer Biosart 100 Monitor på 50 mm understøtninger
Adapter, silikone - 14-555-778
  • Biosart 100 adapter
  • 50 mm rustfrit stål fritte og silikone pakning
  • Passer Biosart 100 Monitor på 16840 eller 16841 base
Adapter, rustfrit stål - 14-555-781
  • Biosart 100 Adapter til at rumme forskellige tragttyper
  • Passer Biosart 100 skærme på Combisart™ manifolder 16844, 16842 og 16843
Stopper, silikone - 14-555-817
  • Erstatningsprop til 16385
  • 16385 tilpasser sig Biosart 100 skærme tændt Combisart manifold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Sartorius Biosart 100
Materiale ABS copolymer
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) For nem overførsel af membranen til agar
Type Adapter