missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- SARS-CoV-2 peptide LQLPQGTTL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
- The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
- The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >85% |
| Endotoksin niveau | Free |
| Format | Lyophilized Powder |
| Mængde | 1 mg |
| Forskningskategori | T cell stimulation |
For Research Use Only.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
