Få mere at vide
Sarpogrelate hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464048 10 mg 10mg
16420407 50 mg -
16405036 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16464048 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY10564
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Sarpogrelate hydrochloride (MCI-9042) is a selective 5-HT2R antagonist, with pKis of 8.52, 6.57, and 7.43 for 5-HT2A, 5-HT2B, and 5-HT2C receptors, respectively. Sarpogrelate hydrochloride displays selectivity over 5-HT1, 5-HT3, 5-HT4, α1-, α2- and β-adrenoreceptor, histamine H1, H2 and muscarinic M3 receptors. Sarpogrelate hydrochloride can be used for the research of vascular disease associated with thrombosis.
Sarpogrelate hydrochloride (MCI-9042) is a selective 5-HT2R antagonist, with pKis of 8.52, 6.57, and 7.43 for 5-HT2A, 5-HT2B, and 5-HT2C receptors, respectively. Sarpogrelate hydrochloride displays selectivity over 5-HT1, 5-HT3, 5-HT4, α1-, α2- and β-adrenoreceptor, histamine H1, H2 and muscarinic M3 receptors. Sarpogrelate hydrochloride can be used for the research of vascular disease associated with thrombosis.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sarpogrelate hydrochloride
CAS 135159-51-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H32ClNO6
Mængde 10 mg
Synonym MCI-9042
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 62 mg/mL (133.06 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (71.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC=CC(CCC2=CC=CC=C2OCC(CN(C)C)OC(CCC(O)=O)=O)=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 465.97
Formel vægt 465.97
Procent renhed 99.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.