Få mere at vide
SAR405838, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470138
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16470138 5 mg 5mg
16457678 10 mg -
16437576 100 mg -
16423687 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16470138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18986
MedChemExpress SAR405838 (MI-77301), an analog of MI-773, is a highly potent and selective MDM2-p53 interaction inhibitor. SAR405838 binds to MDM2 with a Ki of 0.88 nM. SAR405838 induces apoptosis and has potent antitumor activity.
SAR405838 (MI-77301), an analog of MI-773, is a highly potent and selective MDM2-p53 interaction inhibitor. SAR405838 binds to MDM2 with a Ki of 0.88 nM. SAR405838 induces apoptosis and has potent antitumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAR405838
CAS 1303607-60-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H34Cl2FN3O3
Mængde 5 mg
Synonym MI-77301
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (177.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H](N[C@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)N[C@@H]5CC[C@@H](O)CC5
Molekylvægt (g/mol) 562.5
Formel vægt 562.5
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.