Få mere at vide
SAR405838, MedChemExpress
Beskrivelse
SAR405838 (MI-77301), an analog of MI-773, is a highly potent and selective MDM2-p53 interaction inhibitor. SAR405838 binds to MDM2 with a Ki of 0.88 nM. SAR405838 induces apoptosis and has potent antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SAR405838 |
| CAS | 1303607-60-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H34Cl2FN3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | MI-77301 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (177.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@H](N[C@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)N[C@@H]5CC[C@@H](O)CC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 562.5 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Spot an opportunity for improvement?