Få mere at vide
SAR-20347, MedChemExpress
Beskrivelse
SAR-20347 is an inhibitor of TYK2, JAK1, JAK2 and JAK3 with IC50s of 0.6, 23, 26 and 41 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SAR-20347 |
| CAS | 1450881-55-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18ClFN4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (224.80 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(C1=C(NC2=CC=C(C(N3CCOCC3)=O)C=C2)OC(C4=C(F)C=CC=C4Cl)=N1)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.84 |
| Formel vægt | 444.84 |
| Vis mere |