Få mere at vide
Sapitinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Sapitinib (AZD-8931) is a reversible, ATP competitive EGFR inhibitor of with IC50s of 4, 3 and 4 nM for EGFR, ErbB2 and ErbB3 in cells, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sapitinib |
| CAS | 848942-61-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25ClFN5O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AZD-8931 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (69.63 mM) |
| SMIL | O=C(CN1CCC(OC2=CC3=C(NC4=CC=CC(Cl)=C4F)N=CN=C3C=C2OC)CC1)NC |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.93 |
| Vis mere |