missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sanguinarium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30007873
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007873 10 mg
30004483 50 mg
30005083 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS11250010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5578-73-4
Molekylær formel C20 H14 N O4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 367.78
Synonym [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridinium, 13-methyl-, chloride (9CI), Sanguinarine, chloride (6CI, 8CI), 13-Methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridinium chloride, Sanguinarine hydrochloride, Sanguinarium chloride
SMIL [Cl-].C[n+]1cc2c3OCOc3ccc2c4ccc5cc6OCOc6cc5c14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sanguinarine chloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 367.0611
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.