Få mere at vide
SAMD14 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen SAMD14
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18226183
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-70699
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
SAMD14 Polyclonal specifically detects SAMD14 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
SAMD14
Polyclonal
Rabbit
sterile alpha motif domain containing 14
SAMD14
IgG
Western Blot
Unconjugated
RUO
201191
Synthetic peptides corresponding to SAMD14(sterile alpha motif domain containing 14) The peptide sequence was selected from the N terminal of SAMD14. Peptide sequence HKARAQLLAKGRRHRPSRSRLRDSASSAEDGEGSDGPGGKVTDGCGSPLH.
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater