Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15307913
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Emballagetype unitSize
15307913 5.5 mL Ikke steril 2.4 mL Bulk 500/Pk Pakke med 500
15307813 7.7 mL Ikke steril 3.5 mL Bulk 500/Pk Pakke med 500
15337813 8.6 mL Steril 6.0 mL Individuelt indpakket, 400/Pk Pakke med 400
11661839 7.7 mL Ikke steril 3.2 mL Bulk, 500/pk Pakke med 500
15778257 7.7 mL Steril 3.2 mL 4000/Cs Pakke med 4000
11367873 7.7 mL Steril 3.2 mL Individuelt indpakket, 500,-/pk Pakke med 500
12394508 8.0 mL Ikke steril 4.6 mL Bulk 400/Pk Pakke med 400
15327883 3.1 mL Ikke steril 2.2 mL Bulk 400/Pk Pakke med 400
15317813 7.7 mL Steril 3.5 mL Individuelt indpakket 500/Pk Pakke med 500
15327813 7.7 mL Steril 3.5 mL 20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs. Pakke med 500
10354470 8.6 mL Ikke steril 6.0 mL Bulk 400/Pk Pakke med 400
15357813 8.6 mL Steril 6.0 mL 20/Sæk, 400/Pk Pakke med 400
15252089 1.8 mL Ikke steril 0.9 mL Bulk 500/Pk Pakke med 4000
15337883 7.5 mL Ikke steril 2.8 mL Bulk 400/Pk Pakke med 400
15317863 1.8 mL Steril 0.9 mL Individuelt indpakket 500/Pk Pakke med 500
15327863 1.8 mL Steril 0.9 mL 20/Sæk, 500/Pk Pakke med 500
15357883 7.5 mL Steril 2.8 mL Individuelt indpakket 400/Pk Pakke med 400
15367883 7.5 mL Steril 2.8 mL 20/Sæk, 500/Pk Pakke med 500
15397883 4.9 mL Steril 1.8 mL Individuelt indpakket 500/Pk Pakke med 500
15307893 4.9 mL Steril 1.8 mL 20/Sæk, 500/Pk Pakke med 500
15337893 9.5 mL Ikke steril 6.2 mL Bulk 250/Pk Pakke med 250
15347893 9.5 mL Steril 6.2 mL Individuelt indpakket 250/Pk Pakke med 250
15357893 9.5 mL Steril 6.2 mL 20/Sæk, 400/Pk Pakke med 400
15307883 1.05 mL Ikke steril 1.05 mL Bulk 500/Pk Pakke med 500
15307873 0.6 mL Ikke steril 0.3 mL Bulk, 500/pk Pakke med 500
15317883 3.1 mL Ikke steril 2.2 mL Bulk, 400/Pk. Pakke med 400
15377883 4.9 mL Ikke-steril 1.8 mL Bulk 500/Pk Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 15307913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B75100
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering med disse overførselspipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning.
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 2.4 mL
Oversigt Overførselspipette til generelle formål, Beral, 5,5 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 2.8 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 22
Uddannet Nej
Emballagetype Bulk 500/Pk
Volumen (metrisk) 5.5 mL
Længde (metrisk) 14.5 cm
Type Overførselspipet til generelle formål