Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15317843
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Emballagetype:
20/Taske, 200/Pk., 2000/Cs.
20/Taske, 760/Pk., 6080/Cs.
20/pose
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk.
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 760
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Emballagetype unitSize
15317843 1.3 mL Ikke steril 0.8 mL Bulk Pakke med 500
15357843 4 mL Steril 3 mL Individuelt indpakket Pakke med 500
15377893 6.7 mL Ikke steril 3.0 mL 500/Pk. Pakke med 500
11387863 1.2 mL Ikke steril 0.8 mL 500/Pk. Pakke med 500
15327843 1.2 mL Steril 0.8 mL Individuelt indpakket Pakke med 500
11367863 4.0 mL Ikke steril 3.0 mL 500/Pk. Pakke med 500
15367843 4.0 mL Steril 3.0 mL 20/pose Pakke med 760
11621839 4.6 mL Ikke steril 3.3 mL 500/Pk. Pakke med 500
11377863 15 mL Ikke steril 11.6 mL 500/Pk. Pakke med 250
15347853 15 mL Steril 11.6 mL 20/pose Pakke med 200
15337843 4.3 mL Ikke steril 3.1 mL Bulk Pakke med 500
10574048 4.3 mL Steril 3.1 mL Individuelt indpakket Pakke med 4000
15347843 4.3 mL Steril 3.1 mL 20/Taske, 760/Pk., 6080/Cs. Pakke med 760
15387843 4.5 mL Ikke steril 3.3 mL Bulk Pakke med 500
15397843 4.5 mL Steril 3.3 mL Individuelt indpakket Pakke med 500
15307853 4.5 mL Steril 3.3 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15317853 15.3 mL Ikke steril 11.6 mL Bulk Pakke med 250
15327853 15.3 mL Steril 11.6 mL Individuelt indpakket Pakke med 250
15337853 15.3 mL Steril 11.6 mL 20/Taske, 200/Pk., 2000/Cs. Pakke med 200
11641839 6.9 mL Ikke steril 3.2 mL Bulk Pakke med 500
15367893 6.9 mL Steril 3.2 mL Individuelt indpakket Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 15317843 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 241
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til arbejde med smalle rør og beholdere med små åbninger.
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter. Disse polyethylenpipetter forhindrer krydskontaminering og bruges smalle rør og beholdere med små åbninger. Designet med en enkelt enhed har en indbygget pipettepære og en fleksibel stilk bøjer sig for at prøve fra smalle eller små rør.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 0.8 mL
Oversigt Transfer Pipette, SEDI-PET, Short Stem, 1.3mL
Diameter (metrisk) Udvendig 2.5 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 26
Uddannet Nej
Mængde 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Emballagetype Bulk
Volumen (metrisk) 1.3 mL
Længde (metrisk) 6.4 cm
Type Smal stamme Transfer Pipet