Få mere at vide
        Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
                                Volumen (metrisk):
                                1.5 mL
                                3.9 mL
                                4.6 mL
                                5.8 mL
                                7.5 mL
                                7.7 mL
                                13.7 mL
                                Sterilitet:
                                Ikke steril
                                Steril
                                Gradueringer:
                                0.1 , 0.2, 0.3 mL
                                0.1, 0.2, 0.3 mL
                                0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
                                0.5, 1, 1.5, 2 mL
                                0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
                                1, 2, 3 mL
                                1, 2, 3, 4, 5 mL
                                Emballagetype:
                                10/Bag, 500/Pk.
                                10/pose, 500/pakke
                                20/Sæk, 500/Pk.
                                20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
                                Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
                                Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
                                Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
                                Individuelt indpakket, 500,-/pk
                                Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
                                Pakke med 500
                                Pakningsstørrelse: 
                                Pakke med 250
                                Pakke med 4000
                                Pakke med 500
                                Pakke med 5000
                    Beskrivelse
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
Greener Choice-anprisninger
            - undefined
- Renewable Energy
            Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL | 
| Oversigt | Samco 5,8 mL graduerede overføringspipetter, stor pære, steril, gradueret til 1 mL, 20/Pk, hvid æske | 
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.6 mm | 
| Materiale | LDPE | 
| Sterilitet | Steril | 
| Uddannet | Ja | 
| Gradueringer | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | 
| Mængde | 20/Sæk, 500/Pk. | 
| Emballagetype | 20/Sæk, 500/Pk. | 
| Volumen (metrisk) | 5.8 mL | 
| Vis mere | 
Videoer
- 
                                    Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
- 
                                    Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Kampagner
- 
             	Multiple Manufacturers
- 
             	Multiple Manufacturers
	Seek Out Great Savings With the Lab of CuriosityEvery lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.Promo Code: 24110Expires: 2025-12-19 New Offer Save Up to 60%  
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion