Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile graduerede overførselspipetter
Artikelnummer. 13429118 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
Længde (metrisk):
150 mm
155 mm
Volumen (metrisk) dispensering:
33μ L
40μ L
Emballagetype:
25 indvendige pakker á 20 stk
50 indvendige pakker á 10 stk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 13429118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyethylen med lav densitet.
  • Gennemsigtig i farven
  • Indeholder gradueringer
  • Steril
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 30
Uddannet Ja
Mængde 500/Pk.
Volumen (metrisk) dispensering 33μ L
Emballagetype 25 indvendige pakker á 20 stk
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Overførselspipet