Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15367833
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Emballagetype unitSize
15367833 5.8 mL Ikke steril 3.7 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Pakke med 500
15357823 1.7 mL Steril 1.0 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
31337279 1.7 mL Steril 1.0 mL Individuelt indpakket -
11611839 1.5 mL Ikke steril 1.0 mL - Pakke med 400
15387893 0.025 mL Ikke steril - - Pakke med 500
11323433 1.5 mL Steril 1.0 mL Individuelt indpakket, 400,-/pk Pakke med 400
15377823 5.8 mL Steril 3.3 mL 10/bg, 400/pk Pakke med 500
10500071 5.8 mL Ikke steril 3.3 mL - Pakke med 500
15253159 5.8 mL Steril 3.3 mL Individuelt indpakket, 400,-/pk Pakke med 3200
15263159 5.8 mL Steril 3.3 mL 20,-/pose, 400,-/pk Pakke med 4000
10814561 5.8 mL Steril 3.3 mL 20,-/pose, 400,-/pk Pakke med 500
11317863 5.0 mL Steril 3.1 mL Individuelt indpakket, 400,-/pk Pakke med 400
11347863 5.0 mL Steril 3.1 mL 20,-/pose, 400,-/pk Pakke med 500
11661829 8.7 mL Ikke steril 4.8 mL - Pakke med 400
11327863 8.7 mL Steril 4.8 mL 20,-/pose, 400,-/pk Pakke med 400
11611829 5.8 mL Ikke steril 3.7 mL - Pakke med 500
15307843 5.8 mL Steril 3.7 mL Individuelt indpakket, 400,-/pk Pakke med 400
15377843 1.3 mL Ikke steril 1.1 mL Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) Pakke med 500
15367823 1.7 mL Steril 1.0 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15347823 1.7 mL Ikke steril 1.0 mL Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs Pakke med 400
10374850 5.4 mL Ikke steril 3.1 mL Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs Pakke med 250
15317833 5.4 mL Steril 3.1 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
15327833 5.4 mL Steril 3.1 mL 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. Pakke med 500
12324488 5 mL Ikke steril 3.3 mL - Pakke med 250
15387823 5.8 mL Ikke steril 3.3 mL 500/Pk., 5000/Cs. Pakke med 500
15397823 5.8 mL Steril 3.3 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
15397833 5.8 mL Steril 3.7 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15307833 5.8 mL Steril 3.3 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. -
15387833 5.8 mL Steril 3.7 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
15337833 8.9 mL Ikke steril 4.8 mL Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 400
15347833 8.9 mL Steril 4.8 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
15357833 8.9 mL Steril 4.8 mL 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Product Code. 15367833 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 235
Add to basket
Edge
Add to basket
Udfør præcis dispensering af små dråber i beholdere med lille volumen ved hjælp af disse overføringspipetter med fin spids.
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Fås med finspids eller forlænget finspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 3.7 mL
Oversigt Forlængede overføringspipetter med fin spids, standardpære, 5,8 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 4.6 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 50
Uddannet Nej
Emballagetype Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volumen (metrisk) 5.8 mL
Længde (metrisk) 15.7 cm
Type Overførselspipet med fin spids