Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Overførselspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
-
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
Artikelnummer. 15357823
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Tamaño de la unidad:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
32 product options available for selection
| Código de producto. | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Emballagetype | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15357823 | 1.7 mL | Steril | 1.0 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 31337279 | 1.7 mL | Steril | 1.0 mL | Individuelt indpakket | - |
| 11611839 | 1.5 mL | Ikke steril | 1.0 mL | - | Pakke med 400 |
| 15387893 | 0.025 mL | Ikke steril | - | - | Pakke med 500 |
| 11323433 | 1.5 mL | Steril | 1.0 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 15377823 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 10/bg, 400/pk | Pakke med 500 |
| 10500071 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.3 mL | - | Pakke med 500 |
| 15253159 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 3200 |
| 15263159 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 4000 |
| 10814561 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 500 |
| 11317863 | 5.0 mL | Steril | 3.1 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 11347863 | 5.0 mL | Steril | 3.1 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 500 |
| 11661829 | 8.7 mL | Ikke steril | 4.8 mL | - | Pakke med 400 |
| 11327863 | 8.7 mL | Steril | 4.8 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 11611829 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.7 mL | - | Pakke med 500 |
| 15307843 | 5.8 mL | Steril | 3.7 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 15377843 | 1.3 mL | Ikke steril | 1.1 mL | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) | Pakke med 500 |
| 15367823 | 1.7 mL | Steril | 1.0 mL | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. | Pakke med 500 |
| 15347823 | 1.7 mL | Ikke steril | 1.0 mL | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs | Pakke med 400 |
| 10374850 | 5.4 mL | Ikke steril | 3.1 mL | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs | Pakke med 250 |
| 15317833 | 5.4 mL | Steril | 3.1 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15327833 | 5.4 mL | Steril | 3.1 mL | 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. | Pakke med 500 |
| 12324488 | 5 mL | Ikke steril | 3.3 mL | - | Pakke med 250 |
| 15387823 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.3 mL | 500/Pk., 5000/Cs. | Pakke med 500 |
| 15397823 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15397833 | 5.8 mL | Steril | 3.7 mL | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. | Pakke med 500 |
| 15307833 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. | - |
| 15367833 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.7 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | Pakke med 500 |
| 15387833 | 5.8 mL | Steril | 3.7 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15337833 | 8.9 mL | Ikke steril | 4.8 mL | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs | Pakke med 400 |
| 15347833 | 8.9 mL | Steril | 4.8 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15357833 | 8.9 mL | Steril | 4.8 mL | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. | Pakke med 400 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15357823
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
2311S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Añadir a la cesta
373.00 DKK valid until 2026-06-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27995" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27995" for at få din tilbudspris.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
- Fås med finspids eller forlænget finspids
Especificaciones
Especificaciones
| Bulb Draw (metrisk) | 1.0 mL |
| Oversigt | Forlængede overføringspipetter med fin spids, lille pære, 1,7 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Dråber/ml | 50 |
| Uddannet | Nej |
| Mængde | 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs |
| Emballagetype | Individuelt indpakket |
| Volumen (metrisk) | 1.7 mL |
| Længde (metrisk) | 10.4 cm |
| Type | Overførselspipet med fin spids |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?