Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Ekstra lange overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Udfør sikker og nem prøvetagning fra store beholdere ved hjælp af disse ekstra lange overførselspipetter, perfekt til forskningsapplikationer.
Brand:  Thermo Scientific™ 262NL-20S
270.08 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10705502
  • 342.00 DKK / Pakke med 400
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Perfekt til forskningsapplikationer, disse ekstra lange overførselspipetter er designet med en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering og forhindrer krydskontaminering. De tillader sikker og nem prøveudtagning fra store beholdere.
  • Fremragende til forskningsapplikationer
  • Generelle pipetter er ideelle til rutinemæssig prøveudtagning af væsker
  • Velegnet til brug med store beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
2.3 mL
LDPE
Nej
20/Sæk, 400/Pk.
6 mL
Ekstra lang overførselspipet
5.0 mm
Steril
9 tommer
Hvid æske
22.5 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Ekstra lange overførselspipetter >