Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Ekstra lange overførselspipetter
Volumen (metrisk):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagetype:
10/Sæk, 400/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/pose, 100/pk., 800/Cs.
Bulk
Hvid æske
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, hvid æske
Mængde:
10/Sæk, 400/Pk.
10/pose, 400/pakke
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Sæk, 400/Pk.
20/pose, 100/pk.
20/pose, 100/pk., 800/Cs.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 400
Beskrivelse
Perfekt til forskningsapplikationer, disse ekstra lange overførselspipetter er designet med en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering og forhindrer krydskontaminering. De tillader sikker og nem prøveudtagning fra store beholdere.
- Fremragende til forskningsapplikationer
- Generelle pipetter er ideelle til rutinemæssig prøveudtagning af væsker
- Velegnet til brug med store beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 2.3 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Nej |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Mængde | 10/Sæk, 400/Pk. |
| Emballagetype | 10/Sæk, 400/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Længde (metrisk) | 22.5 cm |
| Vis mere |