Få mere at vide
Samarium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) sulfate octahydrate |
Smeltepunkt | 450°C (in -8H2O) |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 100 g |
Assay Procent Noter | (REO) |
Merck Index | 14,8347 |
Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water |
Formel vægt | 733.00 (588.88 Anhydrous) |
Procent renhed | 99.9% |
Grad | Reacton™ |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
X09K010 | Analysecertifikat | 23/01/2025 | 014601.22,014601.14 |
R12J024 | Analysecertifikat | 22/05/2023 | 014601.22 |
G12Z010 | Analysecertifikat | 04/11/2022 | 014601.22,014601.14 |
L07X008 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 014601.22,014601.14 |
D18N39 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 014601.22,014601.14 |