Få mere at vide
Samarium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium(III) sulfate octahydrate |
| Smeltepunkt | 450°C (in -8H2O) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,8347 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water |
| Formel vægt | 733.00 (588.88 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |