Få mere at vide
Salmeterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salmeterol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2 |
| Formel vægt | 415.2723 |
| Procent renhed | >95% |