Få mere at vide
Salicylsyre, natriumsalt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3598477 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
50g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10573044
Brand: Thermo Scientific Acros 220980500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-21-7
Molekylær formel C7H5NaO3
Molekylvægt (g/mol) 160.104
MDL nummer MFCD00002440
InChI nøgle ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC navn natrium;2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid, sodium salt
Surhed 2mL 0.01N NaOH max.
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Brun til Brun-Rød
Tab ved tørring 0.5% max. (1g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2Na
Mængde 50 g
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/9.2mL alcohol, 1g/4mL glycerol, practically insoluble in ether
Formel vægt 160.1
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.