Få mere at vide
Salicylsyre, natriumsalt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573044 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573044 50 g Plastflaske 50g
10206900 250 g Plastflaske 250g
10358260 1 kg Plastflaske 1kg
10783644 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10573044 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220980500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 DKK
    228.65 DKK / 50g
    Spare 45.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54-21-7 | Molekylærformel: C7H5NaO3 | Molekylvægt: 160,104 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-21-7
Molekylær formel C7H5NaO3
Molekylvægt (g/mol) 160.104
MDL nummer MFCD00002440
InChI nøgle ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC navn natrium;2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid, sodium salt
Surhed 2 ml 0,01N NaOH maks.
Smeltepunkt 200,0 °C
Farve Brun til Brun-Rød
Tab ved tørring 0,5% maks. (1g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2Na
Mængde 50 g
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/9,2 ml alkohol, 1 g/4 ml glycerol, praktisk talt uopløseligt i ether
Formel vægt 160.1
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.