Få mere at vide
Salicylsyre, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10122590 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10122590 500 g 500g
11438802 250 g 250g
10284440 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10122590 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0280/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69-72-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002439
InChI nøgle YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Smeltepunkt 158 °C
Farve Hvid
pH 3.6
Kogepunkt 211 °C
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
Formel vægt 138,12 g/mol
Damptryk 0,3 mbar 95
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.