Få mere at vide
Salicylsyre, 99,9+%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11413443 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11413443 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Artikelnummer. 11413443 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0282/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Tekniske data
CAS 69-72-7
Smeltepunkt 158 °C
Farve Hvid
pH 3.6
Kogepunkt 211 °C
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel C7H6O3
MDL nummer MFCD00002439
Mængde 500 g
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
InChI nøgle YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Formel vægt 138,12 g/mol
Damptryk 0,3 mbar 95
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.