Få mere at vide
Salicylhydroxamic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335076 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11335076 5 g Glasflaske 5g
11345076 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335076 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132620050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-73-6
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
InChI nøgle HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
PubChem CID 66644
ChEBI CHEBI:45615
IUPAC navn N,2-dihydroxybenzamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylhydroxamic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 177.0°C to 185.0°C
Farve Beige-Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4C(=NOH)OH
Mængde 5 g
Beilstein 10,98
Merck Index 15,8468
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, diethyl ether, soluble with alkalies
Formel vægt 153.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylhydroxamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.